3-Oxo-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]butanamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4'-(Trifluoromethyl)acetoacetanilide, 3-Oxo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)butanamide
O0444-200MG O0444-1G
TCIAO0444-200MGEA 90.2 EUR InStock
TCIAO0444-200MG TCIAO0444-1G
3-Oxo-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]butanamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-Oxo-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]butanamide
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₂
MW: 245,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00231301
Numéro CAS: 351-87-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79d4b6dc11734346fce3bdfff23cc14007ad36b7&vid=79d4b6dc11734346fce3bdfff23cc14007ad36b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité