1-(4-Chlorobenzyl)-1H-indole-3-carbaldehyde ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0450-10MG O0450-50MG
TCIAO0450-10MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAO0450-10MG TCIAO0450-50MG
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-indole-3-carbaldehyde ≥95.0% (par HPLC)
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₆H₁₂ClNO
MW: 269,73 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01051808
Numéro CAS: 75629-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eca242af88f69afd9b4bfe58b9245608e0abfcf&vid=8eca242af88f69afd9b4bfe58b9245608e0abfcf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.90 to 5.50 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité