1-Octylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Octylboronic acid, 1-n-Octaneboronic acid, n-Octylboronic acid
O0452-1G O0452-5G
TCIAO0452-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAO0452-1G TCIAO0452-5G
1-Octylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
1-Octylboronic acid
Formule: C₈H₁₉BO₂
MW: 158,05 g/mol
Point de fusion: 81°C
Numéro MDL: MFCD01074560
Numéro CAS: 28741-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=127fa7a37457383496940ddaf11adbb219e6bd4d&vid=127fa7a37457383496940ddaf11adbb219e6bd4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité