(S)-2-Octyl 4-[4-(Hexyloxy)benzoyloxy]benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-[4-(Hexyloxy)benzoyloxy]benzoic acid (S)-2-Octyl ester
O0461-1G O0461-5G
TCIAO0461-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAO0461-1G TCIAO0461-5G
(S)-2-Octyl 4-[4-(Hexyloxy)benzoyloxy]benzoate ≥98.0% (par GC)
(S)-2-Octyl 4-[4-(Hexyloxy)benzoyloxy]benzoate
Formule: C₂₈H₃₈O₅
MW: 454,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD01941070
Numéro CAS: 87321-20-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +29.0 deg (C=5, THF)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité