3-Oxetanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAO0467-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAO0467-1G TCIAO0467-5G
3-Oxetanone ≥97.0% (par GC)
3-Oxetanone
Formule: C₃H₄O₂
MW: 72,06 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point d'éclair: 26°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09263255
Numéro CAS: 6704-31-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité