cis-Octahydroisoindole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis-Octahydro-1H-isoindole
O0471-1G O0471-5G
TCIAO0471-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAO0471-1G TCIAO0471-5G
cis-Octahydroisoindole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
cis-Octahydroisoindole
Formule: C₈H₁₅N
MW: 125,22 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07778620
Numéro CAS: 1470-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f75c4de8afaccdb2f27fcc063435f70f7190d0&vid=e3f75c4de8afaccdb2f27fcc063435f70f7190d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité