Oxytétracycline chlorhydrate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
O0475-5G O0475-25G
TCIAO0475-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAO0475-5G TCIAO0475-25G
Oxytétracycline chlorhydrate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Oxytétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₉
Numéro MDL: MFCD00135815
Numéro CAS: 2058-46-0
EINECS: 218-161-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06976
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25de97a1d17c9b3abfda25366012551c30790574&vid=25de97a1d17c9b3abfda25366012551c30790574&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -170 to -185 deg (C=1, 1mol/L HCl)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité