n-Octyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic acid n-Octyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
O0478-25ML O0478-500ML
TCIAO0478-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAO0478-25ML TCIAO0478-500ML
n-Octyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
n-Octyl acrylate
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 57°C
Numéro MDL: MFCD00048935
Numéro CAS: 2499-59-4
EINECS: 219-696-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=101982bf2a2c1d706bed823a607af01b70fb3753&vid=101982bf2a2c1d706bed823a607af01b70fb3753&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité