Rouge huile O pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: CI 26125
TCIAO0483-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAO0483-25G
Rouge huile O pour recherche biochimique
Oil red O
Formule: C₂₆H₂₄N₄O
MW: 408,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003898
Numéro CAS: 1320-06-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Lambda max. 510.0 to 520.0 nm (2-Propanol)
Cell staining test to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité