n-Octylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: OACl, n-Octylammonium chloride
O0484-1G O0484-5G
TCIAO0484-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAO0484-1G TCIAO0484-5G
n-Octylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
n-Octylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₉N·HCl
MW: 165,71 g/mol
Point de fusion: 198°C
Numéro MDL: MFCD00042019
Numéro CAS: 142-95-0
EINECS: 205-574-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3b499ff2e21ece7929781e0f6c22ed3a66d8f65&vid=c3b499ff2e21ece7929781e0f6c22ed3a66d8f65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité