Sodium tricyanomethanide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tricyanomethanide sodium salt
O0489-5G O0489-25G
TCIAO0489-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAO0489-5G TCIAO0489-25G
Sodium tricyanomethanide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium tricyanomethanide
Formule: C₄N₃Na
MW: 113,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00174290
Numéro CAS: 36603-80-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1b8f2558458d33cfc09e7efe21ef72bc2005432&vid=b1b8f2558458d33cfc09e7efe21ef72bc2005432&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité