Sodium bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide sodium salt
O0492-1G O0492-5G
TCIAO0492-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAO0492-1G TCIAO0492-5G
Sodium bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide
Formule: C₈F₁₈NNaO₄S₂
MW: 603,17 g/mol
Numéro CAS: 129135-86-0
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3d2ce02cf376c176771243e5c141d69857b93f7&vid=e3d2ce02cf376c176771243e5c141d69857b93f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité