2-Octyne-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAO0493-5MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAO0493-5ML TCIAO0493-25ML
2-Octyne-1-ol ≥98.0% (par GC)
2-Octyne-1-ol
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point de fusion: -18°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00039542
Numéro CAS: 20739-58-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité