Tétrafluoroborate de sodium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Sodium fluoroborate
O0494-25G O0494-500G
TCIAO0494-25GEA 0 EUR InStock
TCIAO0494-25G TCIAO0494-500G
Tétrafluoroborate de sodium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Tétrafluoroborate de sodium
Formule: BF₄Na
MW: 109,79 g/mol
Point de fusion: 384°C
Numéro MDL: MFCD00003515
Numéro CAS: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
Merck Index: 14,08617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db18dc0904ba7ada9faaa863070484bb313940f2&vid=db18dc0904ba7ada9faaa863070484bb313940f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité