Ocaperidone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-[2-[4-(6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2,9-dimethyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
O0498-100MG O0498-25MG
TCIAO0498-100MGEA 387 EUR InStock
TCIAO0498-100MG TCIAO0498-25MG
Ocaperidone ≥98.0% (par HPLC)
Ocaperidone
Formule: C₂₄H₂₅FN₄O₂
MW: 420,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866668
Numéro CAS: 129029-23-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.80 to 13.80 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité