Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Oxo-5beta-cholanoic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

O0500-250MG O0500-1G
TCIAO0500-250MGEA 183 EUR InStock
TCIAO0500-250MG TCIAO0500-1G
3-Oxo-5beta-cholanoic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
3-Oxo-5beta-cholanoic acid


Formule: C₂₄H₃₈O₃
Numéro MDL: MFCD00046265
Numéro CAS: 1553-56-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dad24e23c2d11457088c2af5f7cf43569a5264ab&vid=dad24e23c2d11457088c2af5f7cf43569a5264ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +33.0 deg (C=1, CHCL3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité