Sophocarpine monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (41S,7aS,13aR,13bR)-2,3,41,6,7,7a,8,13,13a,13b-Decahydro-1H,5H,10H-dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one hydrate, 13,14-Didehydromatridin-15-one
O0505-25MG O0505-100MG
TCIAO0505-25MGEA 93.5 EUR InStock
TCIAO0505-25MG TCIAO0505-100MG
Sophocarpine monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Sophocarpine monohydrate
Formule: C₁₅H₂₂N₂O·H₂O
MW: 246,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD27923119
Numéro CAS: 145572-44-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.00 to 11.00 %
Specific rotation [a]20/D -23.0 to -27.0 deg (C=1, MeOH)
Water 6.0 to 9.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité