Olmesartan medoxomil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
O0510-1G O0510-5G
TCIAO0510-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAO0510-1G TCIAO0510-5G
Olmesartan medoxomil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Olmesartan medoxomil
Formule: C₂₉H₃₀N₆O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00944911
Numéro CAS: 144689-63-4
Merck Index: 14,06839
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité