Sodium 4-phenylbutyrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
O0511-1G O0511-5G
TCIAO0511-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAO0511-1G TCIAO0511-5G
Sodium 4-phenylbutyrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium 4-phenylbutyrate
Formule: C₁₀H₁₁O₂·Na
Numéro MDL: MFCD00800247
Numéro CAS: 1716-12-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité