Orbifloxacin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Cyclopropyl-5,6,8-trifluoro-1,4-dihydro-7-(cis-3,5-dimethyl-1-piperazinyl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-7-(cis-3,5-dimethylpiperazin-1-yl)-5,6,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
O0516-100MG O0516-500MG
TCIAO0516-100MGEA 64.9 EUR InStock
TCIAO0516-100MG TCIAO0516-500MG
Orbifloxacin ≥98.0% (par HPLC)
Orbifloxacin
Formule: C₁₉H₂₀F₃N₃O₃
MW: 395,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00864858
Numéro CAS: 113617-63-3
Merck Index: 14,06862
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité