Olsalazine Sodium ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
O0517-1G O0517-250MG
TCIAO0517-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAO0517-1G TCIAO0517-250MG
Olsalazine Sodium ≥98.0% (par HPLC)
Olsalazine Sodium
Formule: C₁₄H₈N₂Na₂O₆
MW: 346,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013300
Numéro CAS: 6054-98-4
EINECS: 227-975-7
Merck Index: 14,06841
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité