Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥98.0% (par GC) radical libre, purifié par sublimation

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAO0521-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAO0521-1G
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥98.0% (par GC) radical libre, purifié par sublimation
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl


Formule: C₉H₁₆NO₂
MW: 170,23 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006187
Numéro CAS: 2896-70-0
EINECS: 220-778-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité