2,2'-Oxybis(N,N-di-n-octylacetamide) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0523-1G O0523-250MG
TCIAO0523-1GEA 389 EUR InStock
TCIAO0523-1G TCIAO0523-250MG
2,2'-Oxybis(N,N-di-n-octylacetamide) ≥95.0% (par GC)
2,2'-Oxybis(N,N-di-n-octylacetamide)
Formule: C₃₆H₇₂N₂O₃
Numéro MDL: MFCD23135286
Numéro CAS: 342794-43-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité