Sodium Pyridine-2-sulphinate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
O0533-250MG O0533-1G
TCIAO0533-250MGEA 102 EUR InStock
TCIAO0533-250MG TCIAO0533-1G
Sodium Pyridine-2-sulphinate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium Pyridine-2-sulphinate
Formule: C₅H₄NNaO₂S
MW: 165,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD20483664
Numéro CAS: 24367-66-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 283.0 to 287.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité