2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: GBLMA, 2-Methylacrylic acid 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl ester
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
O0535-5G O0535-25G
TCIAO0535-5GEA 109 EUR InStock
TCIAO0535-5G TCIAO0535-25G
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate
Formule: C₈H₁₀O₄
MW: 170,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD19689400
Numéro CAS: 195000-66-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité