5-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: beta-Hydroxy-gamma-butyrolactone methacrylate, Methacrylic acid 5-Oxotetrahydrofuran-3-yl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
O0538-5G O0538-25G
TCIAO0538-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAO0538-5G TCIAO0538-25G
5-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
5-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate
Formule: C₈H₁₀O₄
MW: 170,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 130224-95-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité