L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium Pyridine-4-sulphinate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridine-4-sulphinic acid sodium salt
O0539-250MG O0539-1G
TCIAO0539-250MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAO0539-250MG TCIAO0539-1G
Sodium Pyridine-4-sulphinate ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium Pyridine-4-sulphinate
Formule: C₅H₄NNaO₂S
MW: 165.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD30502924
Numéro CAS: 116008-37-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité