Sodium Pyrimidine-2-sulphinate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium pyrimidine-2-sulphinate
O0541-1G O0541-250MG
TCIAO0541-1GEA 325 EUR InStock
TCIAO0541-1G TCIAO0541-250MG
Sodium Pyrimidine-2-sulphinate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium Pyrimidine-2-sulphinate
Formule: C₄H₃N₂NaO₂S
MW: 166.13 g/mol
Numéro MDL: MFCD32068077
Numéro CAS: 2188151-68-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité