Sodium 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-sulphinate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
O0546-250MG O0546-1G
TCIAO0546-250MGEA 72.6 EUR InStock
TCIAO0546-250MG TCIAO0546-1G
Sodium 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-sulphinate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-sulphinate
Formule: C₆H₃F₃NNaO₂S
MW: 233,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD31442692
Numéro CAS: 2098851-48-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité