1-Octen-3-yl Acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic acid 1-Octen-3-yl ester
O0559-100ML O0559-25ML
TCIAO0559-100MLEA 103 EUR InStock
TCIAO0559-100ML TCIAO0559-25ML
1-Octen-3-yl Acetate ≥98.0% (par GC)
1-Octen-3-yl Acetate
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00036568
Numéro CAS: 2442-10-6
EINECS: 219-474-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité