Sodium palmitate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P0007-25G P0007-500G
TCIAP0007-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAP0007-25G TCIAP0007-500G
Sodium palmitate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Sodium palmitate
Formule: C₁₆H₃₂O₂
MW: 278,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002749
Numéro CAS: 408-35-5
EINECS: 206-988-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in hot EtOH (50vol%) very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité