Calcium pantothénate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P0012-25G P0012-500G P0012-100G
TCIAP0012-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0012-25G TCIAP0012-500G TCIAP0012-100G
Calcium pantothénate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium pantothenate
Formule: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
Point de fusion: 196°C
Numéro MDL: MFCD00002766
Numéro CAS: 137-08-6
EINECS: 205-278-9
Merck Index: 14,07015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead89bbd860a59a50d9b47a4e136ddead5ba6eab&vid=ead89bbd860a59a50d9b47a4e136ddead5ba6eab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +28.5 deg (C=5, H2O) (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 6.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité