Pectin (des agrumes)
Fournisseur: TCI
P0024-500G P0024-25G
TCIAP0024-500GEA 146 EUR InStock
TCIAP0024-500G TCIAP0024-25G
Pectin (des agrumes)
Pectin
Numéro MDL: MFCD00081838
Numéro CAS: 9000-69-5
EINECS: 232-553-0
Merck Index: 14,07063
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Drying loss max. 10.0 %
Galactronic Acid min. 58.0 %
Methoxyl Group min. 6.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité