Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: β-D-Glucose Pentaacetate, Pentaacetyl-β-D-glucose, B-D-Glucose Pentaacetate, (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate
P0028-100G P0028-500G
TCIAP0028-100GEA 60.5 EUR InStock
TCIAP0028-100G TCIAP0028-500G
Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose ≥99.0% (par GC)
Penta-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
Formule: C₁₆H₂₂O₁₁
MW: 390,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006597
Numéro CAS: 604-69-3
EINECS: 210-074-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +3.5 to +5.5 deg (C=5, CHCl3)
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité