1,3,5-Pentanetricarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3,5-Pentanetricarboxylic Acid
P0075-25G P0075-5G
TCIAP0075-25GEA 456 EUR InStock
TCIAP0075-25G TCIAP0075-5G
1,3,5-Pentanetricarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,3,5-Pentanetricarboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₆
MW: 204,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020546
Numéro CAS: 6940-58-5
EINECS: 230-087-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité