Phenolphthalein disulphate tripotassium salt hydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0097-1GEA 151 EUR InStock
TCIAP0097-1G TCIAP0097-5G
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt hydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt hydrate
Formule: C₂₀H₁₃K₃O₁₁S₂·xH₂O
MW: 610,75 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00070538
Numéro CAS: 62625-16-5
EINECS: 263-648-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 2.5 to 12.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité