Acide 4-hydroxybenzenesulfonique ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAP0104-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0104-25G TCIAP0104-500G
Acide 4-hydroxybenzenesulfonique ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-hydroxybenzenesulfonique
Formule: C₆H₆O₄S
MW: 174,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673723
Numéro CAS: 98-67-9
EINECS: 202-691-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07246
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to lump
Purity (Neutralization titration) min. 85.0% (calcd.on anh.substance)
Water max. 15.0 %
Sulfate max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité