Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0105-25G P0105-500G
TCIAP0105-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0105-25G TCIAP0105-500G
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate
Formule: C₆H₆O₄S
Numéro MDL: MFCD00044734
Numéro CAS: 825-90-1
EINECS: 212-550-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité