Methyl phenoxyacetate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenoxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-phenoxyacetate
P0110-25G P0110-500G
TCIAP0110-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAP0110-25G TCIAP0110-500G
Methyl phenoxyacetate ≥99.0% (par GC)
Methyl phenoxyacetate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point d'éclair: 111°C
Numéro MDL: MFCD00010227
Numéro CAS: 2065-23-8
EINECS: 218-176-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité