4-Phenylazobenzoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Azobenzene-4-carbonyl Chloride, Azoyl Chloride
P0144-1G P0144-5G
TCIAP0144-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAP0144-1G TCIAP0144-5G
4-Phenylazobenzoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Phenylazobenzoyl chloride
Formule: C₁₃H₉ClN₂O
MW: 244,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041722
Numéro CAS: 104-24-5
EINECS: 203-188-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in hot 2-Propanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité