Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenylazoresorcinol ≥80.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

P0151-1G P0151-25G
TCIAP0151-1GEA 22 EUR InStock
TCIAP0151-1G TCIAP0151-25G
Phenylazoresorcinol ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
Phenylazoresorcinol


Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00059881
Numéro CAS: 67503-46-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 80.0 %
Lambda max. 383.0 to 387.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 950 (MeOH, 383.0 to 387.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité