Pinacyanol chloride ≥93.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
P0156-1G P0156-100MG
TCIAP0156-1GEA 107 EUR InStock
TCIAP0156-1G TCIAP0156-100MG
Pinacyanol chloride ≥93.0% (par HPLC)
Pinacyanol chloride
Formule: C₂₅H₂₅ClN₂
MW: 388,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011974
Numéro CAS: 2768-90-3
EINECS: 220-457-1
Merck Index: 14,08048
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité