N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
P0158-25G P0158-5G
TCIAP0158-25GEA 258 EUR InStock
TCIAP0158-25G TCIAP0158-5G
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine ≥98.0% (sur base azote total)
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002111
Numéro CAS: 304-88-1
EINECS: 206-158-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.1 %
Suitability for vanadium-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité