Parabanic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Oxalylurea
P0195-1G P0195-25G
TCIAP0195-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAP0195-1G TCIAP0195-25G
Parabanic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Parabanic acid
Formule: C₃H₂N₂O₃
MW: 114,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014493
Numéro CAS: 120-89-8
EINECS: 204-434-3
Merck Index: 14,07022
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité