2-Biphénylolate de sodium tetrahydraté ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P0202-25G P0202-500G
TCIAP0202-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0202-25G TCIAP0202-500G
2-Biphénylolate de sodium tetrahydraté ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
2-Biphénylolate de sodium tetrahydraté
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 192,19 g/mol
Point de fusion: 78°C
Numéro MDL: MFCD00002209
Numéro CAS: 6152-33-6
EINECS: 205-055-6
ONU: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07304
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 80.0 % (as Anhydride)
Water 25.0 to 30.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité