Acide 2-hydroxy-3-biphénylcarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid
P0226-25G P0226-5G
TCIAP0226-25GEA 207 EUR InStock
TCIAP0226-25G TCIAP0226-5G
Acide 2-hydroxy-3-biphénylcarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-hydroxy-3-biphénylcarboxylique
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020257
Numéro CAS: 304-06-3
EINECS: 206-148-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cee5b04b7d6d514b91e349e52f2ef628f59ef41f&vid=cee5b04b7d6d514b91e349e52f2ef628f59ef41f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité