Potassium Phenyl sulphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sulphuric acid phenyl ester potassium salt
P0232-1G P0232-5G
TCIAP0232-1GEA 120 EUR InStock
TCIAP0232-1G TCIAP0232-5G
Potassium Phenyl sulphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Potassium Phenyl sulphate
Formule: C₆H₅KO₄S
MW: 212,26 g/mol
Point de fusion: 160°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1733-88-6
EINECS: 217-071-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edc632843cc35d358d71290bea744e016f2452c2&vid=edc632843cc35d358d71290bea744e016f2452c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité