6-Phenyl-2-thiouracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol
P0236-1G P0236-5G
TCIAP0236-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAP0236-1G TCIAP0236-5G
6-Phenyl-2-thiouracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Phenyl-2-thiouracil
Formule: C₁₀H₈N₂OS
MW: 204,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059166
Numéro CAS: 36822-11-4
EINECS: 253-227-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité