Phenyl-p-toluenesulphonate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid Phenyl Ester
P0239-10G P0239-25G
TCIAP0239-10GEA 69.3 EUR InStock
TCIAP0239-10G TCIAP0239-25G
Phenyl-p-toluenesulphonate ≥99.0% (par GC)
Phenyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₃H₁₂O₃S
MW: 248,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025996
Numéro CAS: 640-60-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité