Phosphoenolpyruvic acid tris(cyclohexylammonium)salt, hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P0256-1G P0256-5G
TCIAP0256-1GEA 104 EUR InStock
TCIAP0256-1G TCIAP0256-5G
Phosphoenolpyruvic acid tris(cyclohexylammonium)salt, hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phosphoenolpyruvic acid tris(cyclohexylammonium)salt
Formule: C₃H₅O₆P·3C₆H₁₄N·xH₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004258
Numéro CAS: 35556-70-8
EINECS: 252-618-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Methanol almost transparency
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité